Learn More
trans-Methyl crotonate, 96%
Product Code. 10124320 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
500g
5g
Product Code. 10124320
Brand: Thermo Scientific Acros 160845000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-43-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-43-8
Molecular Formula C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
MDL Number MFCD00009287
InChI Key MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
Synonym methyl crotonate, e-methyl but-2-enoate, trans-methyl crotonate, methyl e-crotonate, methyl 2-butenoate, methyl trans-crotonate, 2-butenoic acid, methyl ester, 2e, trans-2-butenoic acid methyl ester, methyl trans-2-butenoate, e-crotonic acid methyl ester
PubChem CID 638132
SMILES COC(=O)\C=C\C
Spezifikation
Color Colorless
Density 0.9400g/mL
Boiling Point 120°C
Flash Point -1°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 95% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3CH=CHCO2CH3
Refractive Index 1.4230 to 1.4250
Quantity 500 g
Beilstein 02, 410
Merck Index 10, 2586
Specific Gravity 0.94
Solubility Information Solubility in water: insoluble
IUPAC Name methyl (E)-but-2-enoate
Formula Weight 100.12
Percent Purity 96%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material trans-Methyl crotonate, 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Methyl crotonate
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Flammable liquid Category 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P240-Ground/bond container and receiving equipment.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt