Learn More
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate, 99%
Artikelnummer. 11387259
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11387259 25 g 25g
11367259 1 g 1g
11377259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11387259 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27428.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 58656-04-5 | C18H34BF4P | 368.25 g/mol
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate is used with ruthenium (1,5-cyclooctadiene)ruthenium dimer to catalyze the dehydrogenative coupling of alcohols and amines to form amide bonds. It is also used in suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate is used with ruthenium (1,5-cyclooctadiene)ruthenium dimer to catalyze the dehydrogenative coupling of alcohols and amines to form amide bonds. It is also used in suzuki reaction.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58656-04-5
Molecular Formula C18H34BF4P
Molecular Weight (g/mol) 368.25
MDL Number MFCD03840580
InChI Key MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
Synonym tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluroborate, tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborate, pcy3.hbf4, ksc269e4n, tricyclohexylphosphine tetrofluroborate, tricyclohexyl phosphonium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide tricyclohexylphosphanium, tricyclohexyl-phosphonium tetrafluoro borate
PubChem CID 11710396
IUPAC Name tricyclohexylphosphanium;tetrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C1CCCCC1)C1CCCCC1
Spezifikation
Melting Point 166°C to 170°C
Linear Formula (C6H11)3PH€BF4
Quantity 25 g
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 368.25
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.