Learn More
Triethylenetetramine Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Triethylenetetramine Hydrate |
| Molecular Formula | C6 H18 N4 . x(H2 O) |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | N1,N2-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine Hydrate, 1,2-Bis(2-aminoethylamino)ethane Hydrate, 1,4,7,10-Tetraazadecane Hydrate, 1,8-Diamino-3,6-diazaoctane Hydrate, 3,6-Diazaoctane-1,8-diamine Hydrate, Ancamine TETA Hydrate, EpoxySet 145-20020 Hydrate, N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-diaminoethane Hydrate, N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine Hydrate, N,N'-Bis(2-aminoethyl)ethylenediamine Hydrate, NSC 443 Hydrate, RT 1AX Hydrate, Ren HY 956 Hydrate, Rutapox VE 2896 Hydrate, TECZA Hydrate, TETA Hydrate, Trien Hydrate, Trientine Hydrate, VE 2896, Z1Hydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H18N4.H2O/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;/h9-10H,1-8H2;1H2 |
| SMILES | O.NCCNCCNCCN |
| IUPAC Name | N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine;hydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.25 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?