Learn More
Alfa Aesar™ Trimethylphosphine sulfide, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 155°C to 156°C |
| Quantity | 1 g |
| UN Number | UN3464 |
| Formula Weight | 108.15 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | Trimethylphosphine sulfide |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?