Learn More
Tripotassium Phosphate Monohydrate, TRC
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Tripotassium Phosphate Monohydrate |
| CAS | 27176-10-9 |
| Molecular Formula | K3O4P . H2O |
| Quantity | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3 |
| SMILES | O.[K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC Name | tripotassium;phosphate;hydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 230.28 |
| Formula Weight | 229.8551 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto