Learn More
Tocris Bioscience™ Troglitazone
Beskrivelse
Selective PPARγ receptor agonist (EC50 values are 780 and 555 nM at murine and human PPARγ receptors respectively). Displays no activity at PPARα or PPARδ receptors. Antidiabetic agent; exerts potent glucose-lowering effects in insulin-resistant diabetic mice. Displays anti-invasive effect on human breast cancer cells; reduces migration, adhesion and spreading on fibronectin-coated plates. Also inhibits cell growth of hematopoietic cell lines. Inhibits lamellipodia formation and actin polymerization.
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 441.54 |
| Purity | 98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 441.542 |
| Chemical Name or Material | Troglitazone |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?