Learn More
TRPC5 Antibody (N67/15), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-12919-0.025mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18713284
  • 174.00€ / 0.03mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
TRPC5 Monoclonal specifically detects TRPC5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Microarray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TRPC5
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1-10 μg/mL, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1-1.0 μg/mL
hTRP5, hTRP-5, short transient receptor potential channel 5, transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 5, Transient receptor protein 5, TRP-5, TRP5transient receptor potential channel 5, TrpC5
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Detects approx 110kDa.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2b
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
S67-15
Unconjugated
NP_036603.1
TRPC5
Synthetic peptide amino acids 827-845 of human TrpC5 (also known as short transient receptor potential channel 5, and Htrp5)
0.025 mg
Breast Cancer, Cancer
7224
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only