Learn More
TRPM4 Antibody (CL11214) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-07990AF532
Product Code. 30292891
  • 737.00€ / 0.10mL
Beskrivning
Beskrivning
TRPM4 Monoclonal antibody specifically detects TRPM4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
TRPM4
Monoclonal
Alexa Fluor 532
Calcium-activated non-selective cation channel 1, FLJ20041, hTRPM4, Long transient receptor potential channel 4, LTrpC-4, LTRPC4, melastatin-4, PFHB1B, transient receptor potential cation channel subfamily M member 4, transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 4, TRPM4B
This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q8TD43, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
54795
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL11214
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.