Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Compatible with all standard tube luminometers.
- Made of polystyrene.
- Low luminescence background.
- Available in different volumes: 5 mL (standard, 12 x 75 mm) (3000 pieces/box), 3 mL (12 mm x 47 mm) (1000 pieces/box) and 3.5 mL (12 mm x 55 mm) (2000 pieces/box) .
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tube |
| Volume (Metric) Dispense | 5 mL |
| Color | Transparent |
| For Use With (Equipment) | Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer |
| Height (Metric) | 75 mm |
| Width (Metric) | 12 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?