Learn More
TUFM Antibody (CL2245) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-36753JF549
Product Code. 30290294
  • 737.00€ / 0.10mL
Description
TUFM Monoclonal antibody specifically detects TUFM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TUFM
Monoclonal
Janelia Fluor 549
EFTu, EF-Tu, EFTUCOXPD4, EF-TuMT, elongation factor Tu, mitochondrial, P43, Tu translation elongation factor, mitochondrial
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P49411, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL2245
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
7284
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.