Learn More
Invitrogen™ TUP1 Monoclonal Antibody (10)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA112683
Product Code. 11518203
  • 520.00€ / 100µg
Description
A suggested positive control for this product is Mav108 cells expressing recombinant TUP1 protein.
TUP 1 and SSN6 are involved in repression of several diverse families of genes in yeast, including cell type-specific genes regulated by the alphga2 and a1/alpha2 repressors. Ssn6-Tupl interacts with class I histone deacetylases required for repression, and rfecrfuitment of yeast Tuplp-Ssn6p repressor is associated with localized decreases in histone acetylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TUP1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.08% sodium azide
P16649
TUP1
Recombinant protein corresponding to the residues 1-200 of yeast TUP1 protein.
100 μg
Primary
Yeast
Antibody
IgG
Western Blot
10
Unconjugated
TUP1
AAR1; AER2; AMM1; chromatin-silencing transcriptional regulator TUP1; CRT4; CYC9; FLK1; Flocculation suppressor protein; General transcriptional corepressor TUP1; Glucose repression regulatory protein TUP1; Repressor AER2; ROX4; SFL2; TUP1; UMR7; YCR084C; YCR84C
Mouse
Protein A/G
RUO
850445
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Documents
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt