Learn More
Beskrivelse
- Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort.
- Suitable for use in GMP class C/D (ISO Class 6-9) clean rooms.
Tekniske data
Tekniske data
| Size | Large |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Type | Ties |
| Sole Type | Slip-resistant |
| Model | IC 458 |
| Seam Type | Serged |
| Certifications/Compliance (Europe) | (EU) 2016/425, EN 14126 |
| Product Type | Controlled Environments Boot Covers |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?