Description
- Lightweight, durable disposable NBR gloves
- Texturized fingertips for enhanced grip
- Reliable spray protection when handling chemicals such as acids, alkalis, solids, or aqueous saline solutions
- Silicone-free according to the imprint test
- Touchscreen compatible
- Food safe
Specifica
Specifica
| Accelerator Free | Yes |
| Color | Blue |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Smooth |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile Rubber |
| Palm Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Nitrile Gloves |
| Size | 9 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?