Learn More
Poulten Selfe™ U-Tube Viscometer
Description
- PSL calibrated viscometers are supplied with UKAS certificates providing an official assurance of the competence of the calibration work carried out. UKAS certificates of calibration, which satisfy the requirements of ISO 9000, are issued by the PSL Calibration Laboratory, which is a National Measurement Accreditation Service accredited laboratory.
- Type BS/U, IP71.Suitable for transparent liquids. Nominal overall length 300mm. Approx. sample size 13mL to 40mL.
Specifications
Specifications
| Product Type | U-Tube Viscometer |
| Viscosity Range | 6 to 30 cSt |
| Certifications/Compliance | UKAS, ISO 9000 |
| Size | C |
| Volume (Metric) | 18 mL |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?