Learn More
UBE2D2 Monoclonal Antibody (OTI1D11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA806601S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17576833
  • 242.00€ / 30µL
Description
UBE2D2 Monoclonal antibody specifically detects UBE2D2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
UBE2D2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P62837
Mouse
Affinity chromatography
RUO
7322
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI1D11
Unconjugated
UBE2D2
(E3-independent) E2 ubiquitin-conjugating enzyme D2; 1500034D03Rik; E2 ubiquitin conjugating enzyme UbcH5B; E2 ubiquitin-conjugating enzyme D2; E2(17)KB 2; E2(17)KB2; E217kB; p53-regulated ubiquitin-conjugating enzyme 1; PUBC1; similar to ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2; Ubc2e; ubc2e ubiquitin conjugating enzyme; ubc4; UBC4/5; UBC5B; UBCH4; UBCH5B; ube2d2; Ube2d2a; Ubiquitin carrier protein D2; ubiquitin conjugating enzyme 2e; ubiquitin conjugating enzyme E2 D2; ubiquitin conjugating enzyme E2D; ubiquitin conjugating enzyme E2D 2; ubiquitin-conjugating enzyme E2 D2; Ubiquitin-conjugating enzyme E2(17)KB 2; ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa 2; ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2; ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2 (homologous to yeast UBC4/5); ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2 (UBC4/5 homolog, yeast); ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2A; ubiquitin-protein ligase D2; Unknown (protein for MGC:138112); zgc:55886; zgc:55886 protein; zgc:77149; zmp:0000000618
Full length human recombinant protein of human UBE2D2 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.