Learn More
Abeba™ UNI6 1781 Shoes
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- A-micro
- Black
- Steel toe cap
- Foamed PU midsole
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Breathable lining with Silver Point
- Instep area with lacing
- **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | Black |
| Material | A-micro |
| Size | 35 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 1781 |
| Toe Material | Steel |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?