Learn More
Beskrivelse
- Controller: C450
- Tube length: 360
- Connected load: 1.8 kW
- Electrical connection: 1-phase
Tekniske data
Tekniske data
| Controller Type | C450 |
| Heated Zone | 250 mm |
| Temperature (Metric) | 1100°C |
| Dimensions (L x W x H) Exterior | 350 x 380 x 740 mm |
| Length (Metric) | 360 mm |
| Diameter (Metric) Process Tube | 50 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?