Learn More
USP4 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1G11G8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66822-1-IG-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16819055
  • 410.00€ / 150µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is a protease that deubiquitinates target proteins such as ADORA2A and TRIM21. The encoded protein shuttles between the nucleus and cytoplasm and is involved in maintaining operational fidelity in the endoplasmic reticulum. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
USP4
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P35123, Q13107
USP4
USP4 Fusion Protein Ag28297
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG2b
Western Blot
1G11G8
Unconjugated
USP4
Deubiquitinating enzyme 4, Ubiquitin thiolesterase 4, UNP, Unph, USP4
Mouse
Protein A
RUO
22258, 7375
-20°C
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado