Learn More
Beskrivelse
- Sample down to 3.5 m
- Stainless steel AISI 316L
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Extension Rod |
| Material | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Equipment for SiloPicker |
| For Use With (Equipment) | SiloPicker |
| Length (Metric) | 50 cm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?