Learn More
Verbascoside, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Verbascoside |
| CAS | 61276-17-3 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C29 H36 O15 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranoside','2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-','4-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate], β-D-Glucopyranoside','2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-','4-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate]','(E)-, (3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl O-α-rhamnopyranosyl(1→3)-4-O-caffeoyl-β-D glucopyranoside, Acteoside, Distinctive Active Powder SL Special, Distinctive Phytostem Lilac, Kusaginin, NSC 603831, O'''-Desarabinosyllavandulifolioside A, Russetinol, Stereospermin, TJC 160, Verbascoside, trans-Acteoside, trans-Verbascoside |
| InChI Formula | InChI=1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC Name | [(2R,3R,4R,5R,6R)-6-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethoxy]-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-3-yl] (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 624.59 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?