Learn More
Unity Lab Services™ Verification Report Dry Bath
Artikelnummer. 12645670
Ansicht ändern
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Dry Baths
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. For Use With (Equipment) Packungsgröße
12645670 Dry Baths Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12645670 Lieferant Unity Lab Services™ Lieferanten-Nr. UMVP932P
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ULS offers a full range of support services and programs for all instruments and supplies, regardless of manufacturer. Maximize your technology investments by anticipating and avoiding problems before they occur.
  • Checks on equipment specifications including: stability, homogeneity, setpoint deviation and indication if existing
  • Measurements made simultaneously at five points on the block (one in the centre and at each of the four corners)
  • Delivery carried out with reference equipment conforming to national standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Equipment) Dry Baths
Product Type Verification Report
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.