Learn More
Beschreibung
- Respiratory protection against dusts, mists, fumes and other particulate hazards, and a variety of gas and vapour hazards, including organic vapou, acid gas, inorganic gases, ammonia and mercury vapours
- Three user selectable airflows with loose-fitting and tight-fitting options, enable the user to control flow settings to allow the user to find the setting they find most comfortable
- Powered Air Respirators automatically adjust airflow to compensate for filter loading to deliver consistent filtered air during use
- Audible, visual, and vibratory alerts for low airflow and low battery charge-level to keep you prepared and informed
- High capacity battery option available for longer run time and reduced downtime
- Available in convienient, easy to buy assemblies and kits
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Black, White |
| Product Type | PAPR Healthcare Systems and Kits |
| Size | Standard |
| For Use With (Equipment) | TR-6712E Filter |
| Mounting Type | Belt-Mounted |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?