Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Folding Skirt Stoppers
Descripción
- Provides complete tightness on glass, metal or plastic containers regardless of their rims.
- The turnover is molded to grip the outside of the container neck, providing a double seal in conjunction with the annular serrations on the hollow plug.
- Can be perforated.
- Remains watertight after several perforations.
- Recommended for biological applications.
- Temperatures between -60°C and +220°C.
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) Inner | 12.1 to 15.6 mm |
| Quantity | 50 Pk. |
| Temperature Range (Metric) | -60°C to +200°C |
| Material | Silicone |
| Product Type | Silicone Stopper |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?