Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 System Block Upgrade Kit, TaqMan™ Array
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
This kit allows the ViiA™ 7 Real-Time PCR System to operate using a TaqMan™ Array Block.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
Specifications
Specifications
| Format | 384-well Microfluidic Card |
| Content And Storage | Includes TaqMan Array Block, heated cover, plate adaptor and calibration kit. |
| For Use With (Equipment) | ViiA™ 7 System |
| Reaction Speed | Standard |
| Capacity | 1 Array Card |
| Product Line | TaqMan |
| Product Type | System Block Upgrade Kit |
| Quantity | 1 upgrade |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?