Learn More
Vindesine Sulfate Salt, TRC
Codice prodotto. 30457186
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.5mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30457186 10 mg 10mg
30452294 25 mg 25mg
30450362 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30457186 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV41455010MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59917-39-4
Molecular Formula C43 H55 N5 O7 . H2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 852
Synonym Vindesine sulfate, Methyl (5S,7R,9S)-9-[(3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-5-carbamoyl-3a-ethyl-4,5-dihydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazol-9-yl]-5-ethyl-5-hydroxy-1,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-2H-3,7-methanoazacycloundecino[4,5-b]indole-9-carboxylate sulfate, Vincaleukoblastine, 3-(aminocarbonyl)-O4-deacetyl-3-de(methoxycarbonyl)-, sulfate (1:1), Vincaleukoblastine, 3-(aminocarbonyl)-O4-deacetyl-3-de(methoxycarbonyl)-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), 1H-Indolizino[8,1-cd]carbazole, vincaleukoblastine deriv., 2H-3,7-Methanoazacycloundecino[5,4-b]indole, vincaleukoblastine deriv., DAVA, Desacetylvinblastine amide sulfate, Eldesine, Eldisine, Fildesin, LY 099094, Lilly 99094, NSC 245467, Vindesine sulfate, Xi Ai Ke Vial
SMILES CC[C@]1(O)C[C@@H]2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@H]89)C(=O)N)C1.OS(=O)(=O)O
Specifica
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C43H55N5O7.H2O4S/c1-6-39(52)21-25-22-42(38(51)55-5,33-27(13-17-47(23-25)24-39)26-11-8-9-12-30(26)45-33)29-19-28-31(20-32(29)54-4)46(3)35-41(28)15-18-48-16-10-14-40(7-2,34(41)48)36(49)43(35,53)37(44)50;1-5(2,3)4/h8-12,14,19-20,25,34-36,45,49,52-53H,6-7,13,15-18,21-24H2,1-5H3,(H2,44,50);(H2,1,2,3,4)/t25-,34-,35+,36+,39-,40+,41+,42-,43-;/m0./s1
Formula Weight 851.3775
Chemical Name or Material Vindesine Sulfate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.