Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ 8-Channel Pipetters
Description
- Ergonomically correct, comfort-driven design with electronic functions for repetitive procedures
- Feature a tip acquisition system that provides a positive feedback signal to indicate every tip is securely seated and sealed; no manual manipulations needed
- Upon completion of pipetting, all tips are discarded with the push of a button
- Equipped with Multiple Dispense, Pipet, Reverse Pipet, Mix and Serial Dilute operations and liquid handling functions with recall of stored volume settings
- Available in both left- and right-handed models with suitably placed LCD screen
- For precision liquid dispensing from 0.5 to 1250μL
Specifications
Specifications
| Accuracy | ±1% at 20 μL, ±1.5% at 10 μL, ±3% (at 2 μL) |
| Compatible Tips | Micro tip |
| Adjustable Tip Spacing | No |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Yellow |
| Disposable | Reusable |
| For Use With | Pipette Tip (20 μL) |
| Grip Type | Ergonomic |
| Material | Polycarbonate ABS |
| Model | Right Handed |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?