Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (Metric) Inner | 3 mm |
| Material | Viton |
| Overall Length (Metric) | 5 m |
| Thickness (Metric) | 1 mm |
| For Use With (Application) | Transferring corrosive liquids, even at high temperatures |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?