Learn More
Fisherbrand™ Viton Rubber Tubing
Product Code. 11562583 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Thickness (Metric):
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
Unit Size:
5m
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) Inner Thickness (Metric) Unit Size
11562583 5 mm 1.5 mm 5m
11512583 1 mm 1 mm 5m
11532583 2 mm 1 mm 5m
11542583 3 mm 1 mm 5m
11552583 4 mm 1 mm 5m
11572583 6 mm 1.5 mm 5m
11582583 6 mm 3 mm 5m
11592583 8 mm 1.5 mm 5m
11502593 8 mm 2 mm 5m
11512593 10 mm 2 mm 5m
11522593 12 mm 2.5 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11562583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.40€
    83.57€ / 5m
    Save 29.83€
    26% Off
Estimated Shipment: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Suitable for transferring corrosive liquids, even at high temperatures
  • Excellent chemical resistance, particularly to aggressive fuels, acids, animal and vegetable oils, solvents, alcohols and bleaching agents
  • Good resistance to ozone and radiation
  • Other sizes are available on request
  • Density 1.83g/cm3
  • Temperature range -20 to 300°C
Spezifikation
Diameter (Metric) Inner 5 mm
Material Viton
Overall Length (Metric) 5 m
Thickness (Metric) 1.5 mm
For Use With (Application) Transferring corrosive liquids, even at high temperatures
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.