Learn More
Thermo Scientific™ VitroEase™ Apoferritin Standard
Código de producto. 17681546 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Quantity:
5 x 20 μL
Tamaño de la unidad:
Pack of 5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17681546
Marca: Thermo Scientific™ A51362
Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The Thermo Scientific™ VitroEase™ Apoferritin Standard is a highly validated pure protein for use as a quality control sample for cryo-electron microscopy single particle analysis.
  • A highly validated pure protein for use as a quality control sample for cryo-electron microscopy single particle analysis
  • Designed specifically to meet the stringent needs for high protein purity, minimal protein aggregation, and intact protein structure
  • Protein sample grid preparation is a major bottleneck in cryo-electron microscopy (cryo-EM) single particle analysis (SPA), often requiring days or even weeks to optimize
  • Apoferritin, a 24-subunit protein (474 kDa), is considered the gold standard for cryo-EM SPA
  • Protein production is optimized and validated for use in cryo-EM grid preparation and analysis
  • High-quality, consistent protein standard documented via lot-specific certificates of analysis
  • Ready-to-use format with each single-use vial sufficient for 5 to 6 grid preparations
  • Standard is fit for use as a comparison for success for new users, or as quality control for expert users
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentration 3.5–4.0 mg/mL
For Use With (Application) Cryo-EM Single Particle Analysis (SPA)
Name Apoferrtin
Quantity 5 x 20 μL
Gene Alias ApoF
Gene Symbol FTH1, FTH
Sterility Non-sterile
Detection Method Cryo-EM
For Use With (Equipment) Cryo-Electron Microscopes, Mass spectrometers
Sample Type Purified protein
Technique MS, Cryo-EM SPA
Volume (Metric) 100 μL
Expression System Bacterial
Form Liquid
Color Colorless
Ligand Type Iron
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado