Learn More
VMAT2 Antibody (CL13157) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-18556AF647
Product Code. 30296038
  • 770.00€ / 0.10mL
Description
VMAT2 Monoclonal antibody specifically detects VMAT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
VMAT2
Monoclonal
Alexa Fluor 647
MGC120477, monoamine neurotransmitter transporter, Monoamine transporter, solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 2, Solute carrier family 18 member 2, SVAT, SVMTMGC120478, synaptic vesicular amine transporter, VAT2MGC26538, vesicle monoamine transporter type 2, vesicle monoamine/H+ antiporter, Vesicular amine transporter 2, VMAT2
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q05940, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Neuroscience
6571
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2b
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL13157
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado