Learn More
VPS24 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-88580
Product Code. 18237156
  • 468.00€ / 100µL
Description
VPS24 Polyclonal specifically detects VPS24 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
VPS24
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose
Rabbit
Affinity purified
RUO
51652
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
CGI-149, CHMP325.1 protein, Chromatin-modifying protein 3, hVps24, member 3,25.1, NEDFFLJ38114, vacuolar protein sorting 24 (yeast), vacuolar protein sorting 24 homolog (S. cerevisiae)
The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human VPS24
100 μL
Primary
Human
Purified
Certificates
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado