Learn More
VSX2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 67626-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 30235932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    349.00€ / 150µL
    Save 61.00€
    14% Off
Description
The VSX2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human VSX2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The VSX2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
VSX2
Monoclonal
800 μg/mL
CHX10; HOX10; MCOP2; MCOPCB3; RET1
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
45 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA
2C7C1
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
RUO
338917
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG2b
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado