Learn More
HyClone™ Water, Cell Culture Grade (Endotoxin-Free), Cytiva
Description
- Endotoxin-free; contains no detectable gram-negative bacteria
- Meets < 0.005 EU/mL endotoxin by turbidimetric assay
Specifications
Specifications
| CAS | 7732-18-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.02 |
| Grade | Cell Culture |
| Sterility | Sterile |
| Quantity | 6 x 1 L |
| Chemical Name or Material | Water |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?