Learn More
Water Supply QC Check Sample: o-Phosphate Nutrients
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ortho-phosphate |
| CAS | 7558-79-4 |
| Analyte or Component Names | Ortho-phosphate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | 2 Na . H O4 P |
| Synonym | Disodium phosphate anhydrous, Disodium hydrogen phosphate |
| InChI Formula | InChI=1 S/2 Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| Solution Type | Single Solution |
| SMILES | [Na+].[Na+].OP(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC Name | disodium;hydrogen phosphate |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?