Learn More
Water Supply QC Check Sample: Organic Carbon
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon |
| Analyte or Component Names | Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Solution Type | Single Solution |
| Solvent or Matrix | Dilute H2SO4 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Quantity | 15 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?