Learn More
Pentafluorophenyl 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 898288-91-0 |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Molecular Formula | C16H6F5NO3 |
| MDL Number | MFCD09025822 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, perfluorophenyl 4-oxazol-5-yl benzoate, 4-5-oxazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, benzoic acid,4-5-oxazolyl-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate |
| InChI Key | FWUPBFHGEDUEID-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?