Learn More
Beskrivelse
- Available in a variety of sizes
- Packaged in cases of 100, 1000 or bulk
Ordreinfo
Dropping tips or caps must be purchased separately
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity | 3 mL, 0.1 oz. |
| Capacity (Metric) | 3 mL |
| Capacity (English) | 0.1 oz. |
| Color | White |
| Diameter (English) | 0.51 in. |
| Material | LDPE |
| Quantity | 1000/Cs. |
| Closure Included | No |
| Height (Metric) | 39 mm |
| Product Type | Dropping Bottle |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?