Learn More
Beskrivelse
- Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene)
- Includes bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap
- Screw cap made from polypropylene
- Flexible and lightweight construction for easy dispensing
- Available in multiple capacities to suit a range of laboratory applications
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity | 0.6 oz., 20mL |
| Capacity (Metric) | 20 mL |
| Color | White |
| Dimensions (L x W x H) | 0.78 x 1.49 x 3.2 in. (20 x 38 x 83mm) |
| Includes | Bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap |
| Material | LDPE |
| Length (Metric) | 20mm |
| Sterility | Non-sterile |
| Width (Metric) | 38mm |
| Closure Included | Yes |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?