Läs mer
Läs mer
WIZ Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18492JF646
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
WIZ Polyclonal antibody specifically detects WIZ in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| WIZ | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| widely interspaced zinc finger motifs, widely-interspaced zinc finger motifs, Widely-interspaced zinc finger-containing protein, WIZ zinc finger, Zinc finger protein 803, ZNF803protein Wiz | |
| Recognizes region between residues Between between 1601 and 1651.. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 58525 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering