Learn More
Klever X-Change Plus (Narrow Cut Head)
Beschreibung
- Cuts boxes, film, tape and thousands more applications.
- Lighter weight, multiple-position handle for control and reach Innovative tape splitter.
- Adavnced plastic polymers.
- Highest safety level.
- Interchangeable, replaceable head.
Spezifikation
Spezifikation
| Blade Material | Plastic Polymer |
| For Use With (Application) | Cuts Boxes, Film, Tape, and Thousands More Applications |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Yellow |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?