Learn More
ABEBA™ X-Light Black Safety Clog Shoes SB
Beskrivning
- Lightweight, comfort, hygiene
- Comply to EN ISO 20345 : 2012, S2 SRC
- ESD dissipative according to EN 61340 Climate class 1
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- Steel toe cap (200 joules)
- Black smooth leather
- Silver ions lining
- Replaceable Active Comfort insole
- Sanitized treatment
Specifikationer
Specifikationer
| Buckle Material | Plastic |
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC, ESD |
| Closure Type | Heel strap non-foldable, adjustable |
| Color | Black |
| Liner Material | Breathable lining with Silver ions |
| Material | Leather |
| Size | 35 |
| Sole Features | Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | Clogs |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?