Learn More
Melford X-Phos BCIP
Description
Colorimetric substrate for Alkaline phosphatase activity in blotting immunohistochemical and cytochemistry techniques.
Colorimetric substrate for Alkaline phosphatase activity in blotting immunohistochemical and cytochemistry techniques. Forms a purple insoluble precipitate when used in conjunction with NBT.
Specifications
Specifications
| Quantity | 1 g |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?