Learn More
YAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 13584-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16811874
  • 410.00€ / 150µL
Description
This antibody is a rabbit polyclonal antibody. The calculated molecular weight of YAP1 is 54 kDa, but phosphorylated YAP1 is about 65 kDa.
YAP1 (Yes-Associated Protein) is a founding member of the WW domain family of proteins, transcriptional co-activator and oncogene. Its gene is transcriptionally activated in squamous cell carcinoma cells. YAP can act both as a coactivator and corepressor and is the critical downstream regulatory target in the Hippo signaling pathway. The Hippo signaling pathway plays a pivotal role in organ size control and tumor suppression by restricting proliferation and promoting apoptosis. Also plays key roles in tissue tension, 3D tissue shape, cell proliferation, cell death, and cell migration. Mutations in the IRF5 gene results in coloboma.
Specifications
Specifications
YAP1
Polyclonal
Unconjugated
YAP1
65 kDa Yes associated protein, YAP, YAP1, YAP2, YAP65, YKI, Yorkie homolog
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10413, 22601, 561411
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P46937, P46938, Q1L8J7
yap1
YAP1 Fusion Protein Ag4510
150 μL
Primary
Human, Mouse, Zebrafish
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt