Learn More
R&D Systems™ YM 155
Descrizione
YM 155 is a survivin suppressor. Down-regulates survivin expression and sensitizes human NSCLC cell lines to radiation. Enhances radiation-induced tumor regression in nude mice bearing NSCLC xenografts. Also induces apoptosis in TRAIL-resistant glioma cells in vitro.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 4,9-Dihydro-1-(2-methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(2-pyrazinylmethyl)-1H-naphth[2,3-d]imidazolium bromide |
| CAS | 781661-94-7 |
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C20H19BrN4O3 |
| Purity | 98% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?