Learn More
YSI™ Probe Service Kits for YSI Dissolved Oxygen Probes
Beskrivelse
- Membrane Kits include 150 standard, 1mil PTFE membranes or 150 high-sensitivity, 0.5mil PTFE membranes, in 10 packs of 50
- Membrane/KCI Kits include 30 standard or high-sensitivity membranes, 1 oz. (30mL) dropper bottle with KCI crystals for adding distilled water and a probe contour tool
- For use with probes 13-299-43 (Model 5739), 13-298-80 (Model 5750), 15-176-50 (Model 5718), 13-298-16 (Model 5300 Biological Oxygen Monitor), and 13-298-56, -57, or -62 (Model 55 Handheld Dissolved Oxygen Meters)
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Equipment) | 5718, 5739, 5750, 5300 and Rapid Pulse Probes |
| Type | Standard Membrane Kit |
| Includes | Bottle of electrolyte, 2 O-rings, 30 1mL FEP Fluoropolymer Film Membranes |
| Probe Type | DO |
| Quantity | 30 Membranes/Pk. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?