Learn More
ZC3H12D Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98171B
Product Code. 18636092
  • 415.00€ / 0.10mL
Description
ZC3H12D Polyclonal antibody specifically detects ZC3H12D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ZC3H12D
Polyclonal
PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin)
Biotin
C6orf95, FLJ46041, MCP-induced protein 4, p34, TFL, transformed follicular lymphoma, tumor suppressor TFL, zinc finger CCCH-type containing 12D
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZC3H12D fragment.
0.1 mL
Immunology, Innate Immunity
340152
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.