Learn More
ZFAND1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-05974-100ul
This item is not returnable.
View return policy
Descripción
ZFAND1 Polyclonal antibody specifically detects ZFAND1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| ZFAND1 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| AN1-type zinc finger protein 1, FLJ14007, zinc finger, AN1-type domain 1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZFAND1 fragment. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH7.0 | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 79752 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido