Learn More
Zinc Sulfate (Solution in Water), TRC
Product Code. 30450744
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mL
missing translation for 'unitSize'
250mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30450744
missing translation for 'mfr': Toronto Research Chemicals TRCZ439985250ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Zinc Sulfate
CAS 7733-02-0
Molecular Formula O4SZn
Quantity 250 mL
Synonym Biolectra Zink, Biosanzink, Bonazen, Bufopto Zinc Sulfate, Complexonat, Honny Fresh 10P, Kreatol, Op-Thal-Zin, Optraex, Solvazinc, Solvezink, Sulfuric Acid Zinc Salt, Verazinc, White Vitriol, Z-Span, Zinc Sulfate, Zinc Sulfate (1:1), Zinc Sulfate (ZnSO4), Zinc Vitriol, Zinc(II) Sulfate, Zincaps, Zincate, Zinco, Zincomed, Zincteral
InChI Formula InChI=1S/H2O4S.Zn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
SMILES [Zn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name zinc;sulfate
Molecular Weight (g/mol) 161.44
Formula Weight 159.8809