Learn More
Tocris Bioscience™ Zolmitriptan
Description
Potent 5-HT1B/1D/1F agonist (Ki values are 0.63, 5.01 and 63.09 nM for h5-HT1D, h5-HT1B and h5-HT1F receptors respectively). Inhibits trigeminal nerve stimulation-mediated neurogenic plasma protein extravasation in guinea pigs; blocks long excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) in a rat model of spinal cord injury.
Spécification
Spécification
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 287.36 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 287.36 |
| Chemical Name or Material | Zolmitriptan |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?