Learn More
Zorvec, TRC
Código de producto. 30449551
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30449551 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30449551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ7005555MG
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material Oxathiapiprolin
CAS 1003318-67-9
Molecular Formula C24 H22 F5 N5 O2 S
Quantity 5 mg
Synonym 1-[4-[4-[5-(2,6-Difluorophenyl)-4,5-dihydro-3-isoxazolyl]-2-thiazolyl]-1-piperidinyl]-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone, 1-[4-[4-[5-(2,6-Difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-yl]-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone, Oxathiapiprolin, Zorvec
InChI Formula InChI=1S/C24H22F5N5O2S/c1-13-9-20(24(27,28)29)31-34(13)11-21(35)33-7-5-14(6-8-33)23-30-18(12-37-23)17-10-19(36-32-17)22-15(25)3-2-4-16(22)26/h2-4,9,12,14,19H,5-8,10-11H2,1H3
SMILES Cc1cc(nn1CC(=O)N2CCC(CC2)c3nc(cs3)C4=NOC(C4)c5c(F)cccc5F)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-[4-[4-[5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-yl]-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 539.52
Formula Weight 539.1414
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.